N0142
Monoclonal Anti-Neurofilament 200 (Phos. and Non-Phos.) antibody produced in mouse
clone N52, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
145,00 €
About This Item
145,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N52, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
wide range
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:400 using rat cerebellum
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using rat brain extract
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
Description générale
Monoclonal Anti-Neurofilament 200 (phosphorylated and non-phosphorylated) (mouse IgG1 isotype) is derived from the hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse.
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable