Documents
AB1987
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament M (145 kDa) Antibody, CT
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-NEF3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
reptile, chicken, rat, quail, pig, human, mouse, bovine, rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Nefm(281347)
chicken ... Nefm(396206)
human ... NEFM(4741)
mouse ... Nefm(18040)
rabbit ... Nefm(100009343)
rat ... Nefm(24588)
Description générale
Les neurofilaments sont un type de filament de taille intermédiaire et un élément essentiel du cytosquelette soutenant le cytoplasme des axones. Ce sont les composés fibrillaires les plus abondants des axones, 3 à 10 fois plus fréquents en moyenne que les microtubules axonaux. Les neurofilaments (10 nm de diamètre) sont construits à partir de trois protofibrilles entrelacées, elles-mêmes composées de deux complexes de protofilaments tétramériques de protéines monomères. Ce triplet de protéines du neurofilament (68/70 kDa, 160 kDa et 200 kDa) est présent dans le système nerveux central et périphérique, et est généralement spécifique des neurones. La chaîne légère de 68/70 kDa (protéine NF-L) peut s'autoassembler en une structure filamenteuse, tandis que la chaîne moyenne de 160 kDa (protéine NF-M) et la chaîne lourde de 200 kDa (protéine NF-H) ont besoin de la présence de la chaîne légère de 68/70 kDa pour s'assembler. Les névromes, les ganglioneuromes, les gangliogliomes, les ganglioneuroblastomes et les neuroblastomes présentent une coloration positive pour les neurofilaments. Bien qu'ils se cantonnent généralement aux neurones, des neurofilaments ont été détectés dans des paragangliomes et des phéochromocytomes surrénaliens et extra-surrénaliens. Les tumeurs carcinoïdes, les carcinomes neuroendocrines cutanés et les carcinomes bronchopulmonaires à petites cellules expriment également des neurofilaments.
Spécificité
Strong and specific staining for NF-M (145 kDa)
Immunogène
Recombinant fusion protein containing the C-terminal 168 amino acids of rat NF-M
Épitope : extrémité C-terminale
Application
&&&
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie :
Optimal Staining With TE Buffer, pH 9.0, Epitope Retrieval:
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Métabolisme des neurones et neurofilaments
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de souris.
Analyse par western blotting : μ
Description de la cible
145 kDa
Forme physique
Neat rabbit antiserum containing no preservative.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC, en aliquotes non diluées, pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit :
dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Myosin Va increases the efficiency of neurofilament transport by decreasing the duration of long-term pauses.
Alami, NH; Jung, P; Brown, A
The Journal of Neuroscience null
Axons are injured by antigen-specific CD8(+) T cells through a MHC class I- and granzyme B-dependent mechanism.
Sauer, BM; Schmalstieg, WF; Howe, CL
Neurobiology of Disease null
L J Ellett et al.
Scientific reports, 6, 30269-30269 (2016-07-30)
Patients with Parkinson's disease often experience non-motor symptoms including constipation, which manifest prior to the onset of debilitating motor signs. Understanding the causes of these non-motor deficits and developing disease modifying therapeutic strategies has the potential to prevent disease progression.
Zhenzhong Ma et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(26), 9630-9640 (2011-07-01)
During peripheral nervous system development, successful communication between axons and Schwann cells is required for proper function of both myelinated and nonmyelinated nerve fibers. Alternatively spliced proteins belonging to the neuregulin1 (NRG1) gene family of growth and differentiation factors are
Lynda Erskine et al.
Development (Cambridge, England), 144(13), 2504-2516 (2017-07-06)
Visual information is relayed from the eye to the brain via retinal ganglion cell (RGC) axons. Mice lacking NRP1 or NRP1-binding VEGF-A isoforms have defective RGC axon organisation alongside brain vascular defects. It is not known whether axonal defects are