S5395
Superoxide Dismutase from bovine erythrocytes
BioReagent, ≥3,000 units/mg protein, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
SOD, Superoxide: superoxide oxidoreductase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine erythrocytes
Gamme de produits
BioReagent
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥3,000 units/mg protein
Poids mol.
32.5 kDa
Conditionnement
pkg of 15000 units
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.6-10.5
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- for measuring the superoxide radical using the electron paramagnetic resonance spin in human brain microvascular endothelial cells
- for measuring superoxide production in cytochrome C assay in peripheral blood mononuclear cells
- as a standard in characterization of hen egg SOD using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) and matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) analysis
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Separation of Superoxide dismutase
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique