219008
Catalase, Human Erythrocytes
Catalase from human erythrocytes, CAS 9001-05-2. Composed of four identical subunits of ~60 kDa each.
Synonyme(s) :
Catalase, Human Erythrocytes
Description
Merck USA index - 14, 1900
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Activité spécifique
≥50,000 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
Clé InChI
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Bonaventura, J., et al. 1972. Arch. Biochem. Biophys.150, 606.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable