S9076
Superoxide Dismutase I human
recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
31 kDa
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white
Application(s)
detection
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SOD1(6647)
Description générale
Cu/Zn superoxide dismutase (SOD1) is an intracellular antioxidant enzyme. A mature, functional human SOD1 is a relatively small (32 kDa) homodimeric metalloprotein.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Propriétés physiques
Reconstitution
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable