19160
Kits d'essais de la SOD
sufficient for 500 tests
Synonyme(s) :
Kit pour essai de la superoxyde dismutase
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 500 tests
Disponibilité
not available in USA
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Adéquation
corresponds for UV test (WST reagent, WST formazan)
use tested
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable