Principaux documents
574594
Sigma-Aldrich
Superoxide Dismutase, Bovine Erythrocytes
Synonyme(s) :
Superoxide Dismutase, Bovine Erythrocytes, Cu/Zn SOD
50 KU
221,00 €
221,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Changer de vue
50 KU
221,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.54
221,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Source biologique
bovine erythrocytes
Niveau de qualité
Forme
lyophilized solid
Activité spécifique
≥3000 units/mg dry wt.
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
pl 
4.95
Solubilité
50 mM potassium phosphate, 100 μM EDTA, pH 7.8: 5 mg/mL, clear, pale blue
Activité étrangère
Carbonic anhydrase ≤30 U/mg (dry weight)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Native superoxide dismutase from bovine erythrocytes. Essential component of biological defense against toxic effects of oxygen. Catalyzes the dismutation of superoxide radicals to oxygen and H2O2.
Note: 1 KU = 1000 units.
Conditionnement
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme that will cause a 50% inhibition in the rate of reduction of cytochrome c at 25°C, pH 7.8.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Autres remarques
Tilly, J.L. and Tilly, K.I. 1995. Endocrinology136, 242.
Sharonov, B.P. and Churilova, I.V. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1129.
Britton, L., et al. 1978. J. Bacteriol. 134, 229.
Keele, B.B., et al. 1971. J. Biol. Chem.246, 2875.
McCord, J.M. and Fridovich, I. 1969. J. Biol. Chem.244, 6049.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1