R9379
Rhodamine B isothiocyanate–Dextran
average mol wt ~70,000
Synonyme(s) :
RITC-Dextran
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
average mol wt ~70,000
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
0.002-0.015 mol RITC per mol glucose
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to label A, CI-M6PR-GFP, Lamp1-CFP-expressing wild type mouse embryonic fibroblast (MEF) cells
- in endosome/phagosome fusion assay to determine the rate of fusion of endosomes
- as a component in poration medium to monitor Hela cell uptake
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable