83689
Rhodamine B
for fluorescence
Synonyme(s) :
Basic Violet 10, Brilliant Pink B, Rhodamine O, Tetraethylrhodamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for fluorescence
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Pf
210-211 (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 553 nm; λem 627 nm in methanol
Adéquation
in accordance for fluorescence
Chaîne SMILES
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
Clé InChI
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a fluorescent dye for cross staining 1-N-methylamino-5-isocyanonaphthalene (MICAN)
- as a fluorescent dye in confocal microscopy
- to study its fluorescence in water and ethanol solutions
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable