52194
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
average mol wt 500,000
Synonyme(s) :
TRITC Dextran, TRITC-Dextran 500, TRITC-Dextran
378,00 €
About This Item
378,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Poids mol.
average mol wt 500,000
Ampleur du marquage
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
Fluorescence
λex 550 nm; λem 575 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Application(s)
cell analysis
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.