R7755
Milieu RPMI-1640
AutoMod™, without L-glutamine and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
L-glutamine: no
phenol red: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Autres remarques
Sans L-glutamine et bicarbonate de sodium.
Quantité
Reconstitution
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Supplément
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.