Principaux documents
R7388
Sigma-Aldrich
Milieu RPMI-1640
With HEPES, with ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Nom du produit
Milieu RPMI-1640, Modified, with 20 mM HEPES and L-glutamine, without sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
pH
>7.2
Composants
HEPES: 20 mM
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le milieu RPMI 1640 a été mis au point par Moore et ses collaborateurs, au Roswell Park Memorial Institute (RPMI), en 1966. Version modifiée du milieu 5A de McCoy, il a été formulé pour permettre la culture de cellules lymphoblastoïdes en suspension, mais on sait depuis qu'il convient aussi à une grande diversité de cellules adhérentes. Initialement conçu pour être utilisé avec un supplément à base de sérum, le milieu RPMI 1640 s'est révélé adapté à la culture sans sérum de différentes lignées cellulaires. Il est aussi couramment employé dans les protocoles de fusion ainsi que pour la croissance de cellules hybrides. Ce milieu convient à la culture de leucocytes normaux et néoplasiques humains.
RPMI-1640 medium formulation is based on the RPMI-1630 series of media utilizing a bicarbonate buffering system and alterations in the amounts of amino acids and vitamins. It is used for the culture of human normal and neoplastic leukocytes. RPMI-1640 also supports the growth of various types of cell cultures, like fresh human lymphocytes in the 72-hour phytohemagglutinin (PHA) stimulation assay.
Application
RPMI-1640 medium has been used to culture:
  • human immortalized keratinocyte cells and in in vitro transfection assay
  • cell lines and human T-cell blasts and to monitor autophagic flux
  • peripheral blood mononuclear cells of piglets (PBMCs)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Patrick Linder et al.
PLoS genetics, 10(2), e1004207-e1004207 (2014-03-04)
RNA decay and maturation have in recent years been recognised as major regulatory mechanisms in bacteria. In contrast to Escherichia coli, the Firmicute (Gram-positive) bacteria often do not encode the well-studied endonuclease RNase E, but instead rely on the endonucleases
Janina Treffon et al.
Cellular microbiology, 22(5), e13158-e13158 (2020-01-03)
Staphylococcus aureus is one of the earliest pathogens that persists the airways of cystic fibrosis (CF) patients and contributes to increased inflammation and decreased lung function. In contrast to other staphylococci, S. aureus possesses two superoxide dismutases (SODs), SodA and
Christine Silvia Gibhardt et al.
Cell reports, 33(3), 108292-108292 (2020-10-22)
Store-operated calcium entry (SOCE) through STIM-gated ORAI channels governs vital cellular functions. In this context, SOCE controls cellular redox signaling and is itself regulated by redox modifications. However, the molecular mechanisms underlying this calcium-redox interplay and the functional outcomes are
Maarit Suomalainen et al.
Journal of cell science, 134(5) (2020-09-13)
In clonal cultures, not all cells are equally susceptible to virus infection, and the mechanisms underlying this are poorly understood. Here, we developed image-based single-cell measurements to scrutinize the heterogeneity of adenovirus (AdV) infection. AdV delivers, transcribes and replicates a
Seda Tuncay Cagatay et al.
International journal of molecular sciences, 21(21) (2020-11-14)
Molecular communication between irradiated and unirradiated neighbouring cells initiates radiation-induced bystander effects (RIBE) and out-of-field (abscopal) effects which are both an example of the non-targeted effects (NTE) of ionising radiation (IR). Exosomes are small membrane vesicles of endosomal origin and