R1383
Milieu RPMI-1640
With ʟ-glutamine, without glucose and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
145,00 €
About This Item
145,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Milieu RPMI-1640, With L-glutamine, without glucose and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
L-glutamine: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Quantité
Reconstitution
Souvent commandé avec ce produit
Supplément
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.