P8169
Phytagel™
BioReagent, suitable for plant cell culture, powder
Synonyme(s) :
Gomme gellane, Agent gélifiant de substitution à l’agar-agar
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
Description générale
Application
- pour la solidification du milieu de culture pour les tests de racines d′Arabidopsis thaliana
- comme constituant du milieu solide de Paul pour la culture d′Agrobacterium
- comme constituant du milieu d′induction de racines dans la culture tissulaire d′Ilex dumosa
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Reconstitution
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.