Documents
A1296
Sigma-Aldrich
Gélose
microbiology tested, suitable for plant cell culture, suitable for cell culture, powder
Synonyme(s) :
Agar, Agar-agar
About This Item
Formule linéaire :
(C12H18O9)n
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
50405901
eCl@ss :
42040102
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
algae (Rhodophyceae)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
microbiological culture: suitable
Température de transition
congealing temperature <38 °C (1.5% in H2O)
Adéquation
microbiology tested
Application(s)
agriculture
agriculture
microbiology
microbiology
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Clé InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Application
La gélose est couramment employée en recherche dans les applications suivantes :
  • boîtes de gélose pour la microbiologie, du type boîtes avec bouillon trypticase soja ou boîtes de gélose TSB pour la culture de cellules bactériennes.
  • milieu de Murashige et Skoog (MS) dilué de moitié pour la croissance de semis végétaux.
  • micropropagation de Pistacia lentiscus ou lentisque, pour la formation de jeunes pousses.
Caractéristiques et avantages
  • Gélose en poudre de haute qualité pour les usages courants en recherche.
  • Convient aux applications de microbiologie pour la culture des bactéries et autres micro-organismes.
  • Convient à la culture des cellules végétales pour l'horticulture et les biotechnologies.
  • Facile à préparer (à 6-12 g/l) et à autoclaver pour obtenir des milieux solides ou semi-solides.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6
Kensuke Kawade et al.
Cell reports, 32(10), 108127-108127 (2020-09-10)
Shoot formation is accompanied by active cell proliferation and expansion, requiring that metabolic state adapts to developmental control. Despite the importance of such metabolic reprogramming, it remains unclear how development and metabolism are integrated. Here, we show that disruption of
Floral dip: a simplified method for Agrobacterium-mediated transformation of Arabidopsis thaliana.
Clough SJ and Bent AF
The Plant Journal, 16, 735-743 (1998)
Plant regeneration from callus derived from immature embryo cotyledons of Prunus mume.
Ning GG and Bao MZ
Hortscience: a Publication of the American Society For Horticultural Science Hortscience, 42, 744-747 (2007)
Micropropagation of mature Quercus ilex L. trees by axillary budding
Martinez MT et al.
Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 131, 499?512-499?512 (2017)
Inhibited growth of Pseudomonas aeruginosa by dextran- and polyacrylic acid-coated ceria nanoparticles
Wang Q et al.
International journal of nanomedicine, 8, 3395-3399 (2013)