P4682
Phénol solution
BioReagent, Saturated with 0.01 M citrate buffer, pH 4.3 ± 0.2, for molecular biology
Synonyme(s) :
nucleic acid extraction
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Technique(s)
RNA purification: suitable
pH
4.1-4.5 (25 °C)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Description générale
Application
- for the extraction of RNA by standard phenol-chloroform protocols
- in cell wall monosaccharide analysis to treat epidermal strips from the abaxial side of Commelina communisin leaves
- as a component of lysis-denaturation buffer for RNA isolation
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable