Principaux documents
P1037
Sigma-Aldrich
Phénol
for molecular biology
Synonyme(s) :
Hydroxybenzène
25 G
27,90 €
100 G
67,50 €
500 G
239,00 €
27,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
27,90 €
100 G
67,50 €
500 G
239,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Beilstein:
969616
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.31
Qualité:
for molecular biology
Essai:
≥99.0% (GC)
pb:
182 °C (lit.)
Pression de vapeur:
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
27,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Pression de vapeur
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
1319 °F
Ne contient pas
preservative
Limite d'explosivité
8.6 %
Impuretés
≤2 ppm Mg
≤5 ppm Pb
Couleur
white to off-white
pb
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
suitable for molecular biology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Application
Phenol has been used:
  • in solid-phase peptide synthesis[1]
  • as a component of DNA extraction buffer[2]
  • as a component of Alexander′s stain solution[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Phenol is majorly used in cosmetics and pharmaceuticals.[4] Phenol pollutes water bodies and inhibits the γ-aminobutyric acid receptor (GABAAR)-coupled chloride ATPase function in the fish brain.[5]
Conditionnement
Redistilled and packaged under nitrogen in amber bottles.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Rapid separation of Arabidopsis male gametophyte developmental stages using a Percoll gradient
Duplakova N, et al.
Nature Protocols, 11(10), 1817-1817 (2016)
Effect of phenol on the GABAAR-coupled Cl-/HCO3-ATPase from fish brain: An in vitro approach on the enzyme function
Menzikov SA
Toxicology in vitro, 46(1), 129-136 (2018)
Single prokaryotic cell isolation and total transcript amplification protocol for transcriptomic analysis.
Kang Y, et al.
Nature Protocols, 10(7), 974-974 (2015)
Comparative QSAR evidence for a free-radical mechanism of phenol-induced toxicity
Hansch C, et al.
Chemico-Biological Interactions, 127(1), 61-72 (2000)
Zhibo Liu et al.
Nature protocols, 10(9), 1423-1432 (2015-08-28)
Herein we present a general protocol for the functionalization of biomolecules with an organotrifluoroborate moiety so that they can be radiolabeled with aqueous (18)F fluoride ((18)F(-)) and used for positron emission tomography (PET) imaging. Among the β(+)-emitting radionuclides, fluorine-18 ((18)F)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, I would like to buy a Water-saturated phenol with pH around 4. Can you send me a link for exactly this product, please? Thanks a lot!
    1 answer
    1. Water-saturated phenol is available in two product options. Product P9346 (Liquified Phenol) and Product 843984 (Phenol, 90% solution in water). Both options are approximately 90 percent phenol and 10 percent water by weight. Water-saturated phenol typically has a pH of approximately 4; however, pH is not one of the Quality Control specifications for either product. Please see the links below to review each of these product options:
      P9346
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/p9346
      842983
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/843984
      Note that this does not refer to a buffer-equilibrated phenol... these products are simply water plus phenol.