P5566
Phénol
BioXtra, ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
Hydroxybenzène
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
1319 °F
Contient
0.15% H3PO2 as stabilizer
Limite d'explosivité
8.6 %
Cendres
≤0.05%
Couleur
white
Point d'ébullition
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in the preparation chromotrope 2R staining solution.
- as a reagent in α-amylase inhibitory activity.
- as a standard in calibration of NMR spectra.
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?