P1944
Phenol:Chloroform:Iso-amyl alcohol (125:24:1)
for molecular biology
Synonyme(s) :
phenol chloroform RNA extraction
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
pH
4.3-4.7
Application(s)
life science and biopharma
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- for the extraction and purification of RNA.
- to isolate RNA from Arabidopsis siliques.
- to extract proteins and DNA from polysomal and non-polysomal fractions.
- in TRIzol methods to prepare and extract miRNAs from cells, tissue, and whole flies.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2
Organes cibles
Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
175.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79.44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Comprendre comment les vaccins à ARNm induisent l'immunité et la façon dont l'ARNm de synthèse est préparé pour les vaccins immunogènes et autres produits biopharmaceutiques. Trouver des réactifs pour la synthèse de l'ARNm.