SAB4200766
Anti-Nitric Oxide Synthase, Inducible antibody, Mouse monoclonal
clone NOS-IN, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Hepatocyte NOS (HEP-NOS), Anti-Inducible NOS (iNOS), Anti-NOS type II, Anti-Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2
459,00 €
About This Item
459,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NOS-IN, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~130 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat, plant
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using mouse macrophage RAW 264.7 cell line activated with lipopolysaccharide (LPS) and interferon-γ
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas sections
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Nos2(18126)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable