MAK036
Hemin Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonyme(s) :
Hemin Quantitative Test Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric tests
Application(s)
cosmetics
food and beverages
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
immunological diseases; rheumatological diseases; gastrointestinal diseases; cardiovascular diseases
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup