252913
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphyrin iron(III) chloride
≥95% (HPLC)
202,00 €
About This Item
202,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
λmax
415 nm
498 nm (2nd)
Chaîne SMILES
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c3ccc(n3)c(-c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c5ccc6c(-c7c(F)c(F)c(F)c(F)c7F)c8ccc(n8)c(-c9c(F)c(F)c(F)c(F)c9F)c%10ccc2n%10[Fe](Cl)n56
InChI
1S/C44H8F20N4.ClH.Fe/c45-25-21(26(46)34(54)41(61)33(25)53)17-9-1-2-10(65-9)18(22-27(47)35(55)42(62)36(56)28(22)48)12-5-6-14(67-12)20(24-31(51)39(59)44(64)40(60)32(24)52)16-8-7-15(68-16)19(13-4-3-11(17)66-13)23-29(49)37(57)43(63)38(58)30(23)50;;/h1-8H;1H;/q-2;;+3/p-1/b17-9+,17-11+,18-10+,18-12+,19-13+,19-15+,20-14+,20-16+;;
Clé InChI
RVNJZXLLVARDGN-VTVSBRCESA-M
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering