H0266
Hemoglobin A2, Ferrous Stabilized human
lyophilized powder
487,00 €
About This Item
487,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Essai
97-100% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Adéquation
suitable for electrophoresis and chromatography standard
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... HBA2(3040)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable