B4184
Brij® L23 solution
30 % (w/v) in H2O
Synonyme(s) :
C12E23
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Description
non-ionic
Forme
liquid
Poids mol.
~1198.0 g/mol
Concentration
30 % (w/v) in H2O
Nombre d'agrégation
40
CMC
91 μM
Température de transition
cloud point ≥100 °C
Solubilité
water: soluble
Densité
1.024 g/mL
HLB
16.9
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
Clé InChI
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a supplement of De Man, Rogosa, Sharpe (MRS) broth for monitoring bacteriocin production by lactic acid bacteria(66)
- as a component of developing buffer for the incubation of zymogram gel for metalloproteinase quantification(67)
- as a component of activation buffer for recombinant human hepsin(68)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Notes préparatoires
Autres remarques
Informations légales
Produit comparable
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.