This product does not contain Agar. A link to the plant media formulations can be found in the DESCRIPTION section of the product page. Please see the link below:
https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/plant-tissue-culture/murashige-skoog
M7024
Murashige and Skoog Shoot Multiplication Medium A
powder, suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
MSMA
13,40 €
About This Item
13,40 €
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Variante de formule
Media Formulation
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
In the description of M7024, it is written that the medium, in addition to macro and micronutrients, contains sucrose, IAA and Kinetin. It is also described it contains agar, but the medium did not solidify. What percentage of agar in the product?