Principaux documents
P1056
Sigma-Aldrich
Phytamax Orchid Medium with Charcoal and Banana Powder
powder, suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
Phytamax Orchid medium
1 L
61,50 €
10 L
421,00 €
61,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
61,50 €
10 L
421,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.72
61,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
Température de stockage
2-8°C
Application
Phytamax Orchid Medium with Charcoal and Banana Powder has been used for in vitro germination seeds of orchids Bletilla striata seeds,[1] Vanda tessellate[2] and Rhynchostylis retusa.[3]
Variante de formule
With macro- and micronutrients, sucrose, vitamins, MES, peptone, activated charcoal and banana powder.
Media Formulation
Informations légales
Phytamax is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Effects of plant growth regulators on multiple shoot induction in Vanda tessellata (Roxb.) Hook. Ex G. Don an endangered medicinal orchid
Bhattacharjee B and Islam SMS
International Journal of Science and Nature, 5(4), 707-712 (2014)
Acclimatization of terrestrial orchid Bletilla striata Rchb. f.(Orchidaceae) propagated under in vitro conditions
Lesar H, et al.
Acta agriculturae Slovenica, 99(1), 69-75 (2012)
The Effect of PGRs on in vitro development of protocorms, regeneration and mass multiplication derived from immature seeds of Rhynchostylis retusa (L.) Blume
Bhattacharjee B and Islam SMS
Global Journal of Bio-Science and BioTechnology (GJBB), 4(1), 121-127 (2015)
K P Martin et al.
Indian journal of experimental biology, 43(9), 829-834 (2005-09-29)
Rapid propagation of I. malabarica (Reichb. f.) J D Hook, an endemic and endangered orchid of the Western Ghats of Kerala, India through conversion of axillary buds to protocorm-like bodies (PLBs), and subsequent plant regeneration was achieved. Growth regulators and
Muthu Thiruvengadam et al.
Plant cell reports, 28(10), 1463-1473 (2009-07-30)
Lisianthus [Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn] is a popular cut flower crop throughout the world, and the demand for this plant for cut flowers and potted plants has been increasing worldwide. Recent advances in genetic engineering have enabled the transformation and