M9274
Milieu de base de Murashige et Skoog
suitable for plant cell culture, with sucrose and agar
Synonyme(s) :
Milieu de base MS
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Variante de formule
Media Formulation
Quantité
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)