B3274
6-Benzylaminopurine solution
1 mg/mL, suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
BAP, BA, N6-Benzyladenine
27,90 €
About This Item
27,90 €
Produits recommandés
Stérilité
sterile-filtered
Forme
solution
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
Clé InChI
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable