P0931
Phytamax™ Orchid Maintenance Medium without Charcoal
powder, suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
Phytamax™ Orchid medium
7,70 €
About This Item
7,70 €
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
Température de stockage
2-8°C
Application
Variante de formule
Media Formulation
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)