M2320
Anti-MAP2 Antibody
mouse monoclonal, AP-20
Synonyme(s) :
Anti-MAP2 (2a+2b) antibody, Mouse monoclonal, Anti-Microtubule Associated Protein 2
182,00 €
About This Item
182,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-MAP2 (2a+2b) antibody, Mouse monoclonal, ~2 mg/mL, clone AP-20, purified from hybridoma cell culture
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AP-20, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
apparent mol wt 280 kDa
Espèces réactives
Xenopus, mouse, quail, human, bovine, rat, aquatic salamander
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-3 μg/mL using rat brain preparation or rat cerebral cortex extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable