Principaux documents
SAB4700972
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse
clone MT-01
Synonyme(s) :
MAP-2, Microtubule-associated protein 2
100 μG
362,00 €
362,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1013
Changer de vue
100 μG
362,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
362,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1013
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MT-01, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, pig, human, bovine, cat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès
P11137
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP2(4133)
Description générale
The antibody MT-01 reacts with molecule Microtubule Associated Protein 2ab (MAP2ab).
Immunogène
Termostabile fraction of bovine brain microtubules (whole MAP2ab molecule).
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable