Documents
F1804
Sigma-Aldrich
Anticorps monoclonal ANTI-FLAG® M2 antibody produced in mouse
1 mg/mL, clone M2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
Synonyme(s) :
Anticorps FLAG, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
Produit purifié par
affinity chromatography (affinity tag purification)
Espèces réactives
all
Concentration
1 mg/mL
Isotype
IgG1
Séquence immunogène
DYKDDDDK
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
The ANTI-FLAG M2 mouse, affinity purified monoclonal antibody binds to fusion proteins containing a FLAG peptide sequence.The antibody recognizes the FLAG peptide sequence at the N-terminus, Met-N-terminus,C-terminus, and internal sites of the fusion protein.
Method of purification - Affinity tag purification
Spécificité
Binding site:N-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-C
Immunogène
FLAG ; séquence peptidique DYKDDDDK
Application
Pour la détection spécifique et hautement sensible des protéines de fusion FLAG par immunoblotting, immunoprécipitation (IP), immunohistochimie, immunofluorescence et immunocytochimie. Optimisé pour la détection en bande simple de protéines de fusion FLAG dans des systèmes d'expression bactériens, végétaux et de mammifères.
Western blotting et EIA
Pour en savoir plus sur nos produits, rendez-vous sur notre portail des applications des produits FLAG®.
Forme physique
Contains 50% glycerol in phosphate buffered saline.
Notes préparatoires
Immediately before use, dilute in Tris buffered saline (TBS), pH 8.0, with 3% nonfat Milk
Informations légales
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Monika Srivastava et al.
Nature communications, 6, 6253-6253 (2015-02-24)
Roquin is an RNA-binding protein that prevents autoimmunity and inflammation via repression of bound target mRNAs such as inducible costimulator (Icos). When Roquin is absent or mutated (Roquin(san)), Icos is overexpressed in T cells. Here we show that Roquin enhances
HSV-2 glycoprotein gD targets the CC domain of tetherin and promotes tetherin degradation via lysosomal pathway
Yalan Liu
Virology, 154-154 (2016)
MCPIP1, alias Regnase-1 binds and cleaves mRNA of C/EBP?
Barbara Lipert
PLoS ONE (2017)
ADAR2 regulates RNA stability by modifying access of decay-promoting RNA-binding proteins
Aparna A
Nucleic Acids Research, 45(7), 4189-4201 (2017)
Histone H1 Limits DNA Methylation in Neurospora crassa
Michael Seymour
G3 (Bethesda, Md.) (2016)
Articles
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.
Contenu apparenté
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Réactifs pour interactions entre protéines et acides nucléiques, ressources permettant d'étudier les interactions protéines/ARN, protéines/ADN et protéines/protéines, et applications associées.