Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
M4403
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2 Antibody
mouse monoclonal, HM-2
Synonyme(s) :
MAP2 Antibody - Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse, Map2 Antibody
50 μL
417,00 €
0.2 ML
755,00 €
417,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1013
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μL
417,00 €
0.2 ML
755,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
417,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1013
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Anticorps anti-MAP2 monoclonal antibody produced in mouse, clone HM-2, ascites fluid
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HM-2, monoclonal
Poids mol.
antigen ~280 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
rat, chicken, human, mouse, bovine, quail
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1:1,000 using a fresh total rat brain extract or an enriched microtubule protein preparation
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
Description générale
La protéine associée aux microtubules 2 (MAP2) est une protéine neuronale qui appartient à la famille des protéines MAP2/Tau. Son gène se trouve dans la région chromosomique 2q34-q35 de l'homme. La protéine MAP2 est présente dans les neurones. La MAP2 est la principale protéine associée aux microtubules du tissu cérébral. Il existe trois formes de MAP2 : deux, de tailles similaires, ont un poids moléculaire apparent de 280 kDa (MAP2a et MAP2b) et la troisième a un poids moléculaire plus faible de 70 kDa (MAP2c).
Spécificité
Réagit avec toutes les formes connues de MAP2, à savoir MAP2a, MAP2b et MAP2c. Ne donne lieu à aucune réaction croisée avec les autres MAP ou la tubuline. Par coloration immunohistochimique de tissu cérébral fixé au formol et inclus en paraffine, l′anticorps assure un marquage sélectif des arbres dendritiques au sein de l′ensemble du cerveau.
Immunogène
protéines associées aux microtubules (MAP) de cerveau de rat.
Application
L'anticorps monoclonal anti-MAP2 (2a+2b) a été utilisé en immunohistochimie, en immunocoloration et en western blotting.
Actions biochimiques/physiologiques
La protéine associée aux microtubules 2 (MAP2) interagit avec les microtubules pour maintenir la structure des dendrites. Elle joue un rôle majeur dans le support du cytosquelette à base d'actine de la colonne vertébrale, en se liant aux filaments d'actine (actine F) et en les nucléant pour moduler la morphologie de la colonne vertébrale.
Forme physique
Fourni sous forme de liquide d′ascites avec de l′azoture de sodium 15 mM en guise d′agent de conservation.
Stockage et stabilité
En cas d′utilisation en continu, stocker un mois maximum entre 2 et 8 °C. Pour un stockage prolongé, la solution peut être congelée en aliquotes de travail. Il n′est pas recommandé de procéder à des congélations et décongélations répétées ou de stocker le produit dans des congélateurs « sans givre ». En cas d′apparition d′une légère turbidité lors d′un stockage prolongé, clarifier la solution par centrifugation avant utilisation.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Increased hippocampal accumulation of autophagosomes predicts short-term recognition memory impairment in aged mice.
Soontornniyomkij V, et al.
Age (Dordrecht, Netherlands), 34(2), 305-316 (2012)
Roles of Bcl-2 and caspases in hypoxia-induced neuronal cell death: a possible neuroprotective mechanism of peptide growth factors.
Tamatani M, et al.
Brain Research Molecular Brain Research, 58(1-2), 27-39 (1998)
Loss of microtubule-associated protein 2 immunoreactivity linked to dendritic spine loss in schizophrenia.
Shelton MA, et al.
Biological Psychiatry, 78(6), 374-385 (2015)
GABA and histogenesis in fetal and neonatal mouse brain lacking both the isoforms of glutamic acid decarboxylase.
Ji F, et al.
Neuroscience Research, 33(3), 187-194 (1999)
Neural differentiation of mouse embryonic stem cells grown in monolayer.
Pachernik J, et al.
Reproduction, Nutrition, Development, 42(4), 317-326 (2002)