Merck
Toutes les photos(7)
Documents
AB5622
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéine associée aux microtubules 2 (MAP2)
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-MAP2 antibody, microtubule-associated protein 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756)
rat ... Map2(25595)
Description générale
La protéine associée aux microtubules 2 (MAP2) est une protéine cytosquelettique neuronale présente en abondance qui se lie à la tubuline et qui stabilise les microtubules (Herzog and Weber, 1978). MAP2 est une protéine essentielle au développement et au maintien de la morphologie neuronale (Matus, 1991). Dans les neurones, MAP2 existe sous trois isoformes primaires : les formes MAP2a et  MAP2b de haut poids moléculaire, et la forme MAP2c de bas poids moléculaire, qui résulte de l′épissage alternatif du gène MAP2 (Chung et al., 1996). L′isoforme de bas poids moléculaire, MAP2c, est exprimée dans le cerveau en développement et est régulée à la baisse durant la maturation cérébrale, alors que l′isoforme de haut poids moléculaire, MAP2b, est exprimée aussi bien dans le cerveau en développement que le cerveau adulte. MAP2a n′apparaît qu′après la maturation cérébrale (Tucker, 1990). Toutes les formes se lient aux microtubules via un domaine situé à proximité de l′extrémité carboxyle qui contient trois ou quatre répétitions similaires d′un motif constitué de 31 acides aminés (Lewis et al., 1988). Les protéines MAP2, MAP4 et tau appartiennent toutes à la famille des protéines thermostables associées aux microtubules.
Spécificité
Anti-MAP2 antibody’s reactivity with other species has not been determined. Anti-MAP2 antibody is specific for Microtubule-associated protein 2 (MAP2). The antibody recognizes all MAP2 isoforms (MAP2A, MAP2B, MAP2C and MAP2D). It shows greatest immunoreactivity with the HMW-MAP2 (MAP2A and MAP2B).
Immunogène
Protéine associée aux microtubules issue de cerveau de rat.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez la protéine associée aux microtubules 2 (MAP2) à l'aide de cet anticorps anti-protéine associée aux microtubules 2 (MAP2), dont l'utilisation a été validée en ELISA, IC, IH, IH(P) et WB et a fait l′objet de plus de 55 citations.
Immunocytochimie :
Une dilution au 1/1000e d'un précédent lot a été utilisée sur des neurones primaires.
Immunohistochimie :
Dilution au 1/1000e sur des coupes de tissus fixés avec du paraformaldéhyde à 4 % / PBS.
Immunoblotting :
Une dilution au 1/2000e a été utilisée sur un précédent lot. Reconnaît MAP2A (280-300 kDa), MAP2B (270-280 kDa), et dans une moindre mesure MAP2C (70 kDa) et MAP2D (70-75 kDa).
ELISA :
Une dilution supérieure ou égale à 1/2000e a été utilisée sur un précédent lot.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Métabolisme des neurones et neurofilaments
Qualité
Analyse par immunohistochimie (sur coupes en paraffine) :
Coloration de MAP2 (réf. AB5622) dans des tissus de cervelet normal prétraités au citrate (pH 6,0). Ce lot d'anticorps a été dilué au 1/500e, avec détection par HRP-DAB IHC-Select. L'immunoréactivité est visualisée par une coloration en forme de fibres (marron) sur la microtubule.
Coloration optimale avec démasquage d′épitope dans du tampon TE à pH 9,0 : cervelet humain.
Description de la cible
Doublet à environ 280 kDa (MAP2a et MAP2b) et environ 70 kDa (MAP2c) par SDS-PAGE.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant du PBS avec 0,1 % d'azoture de sodium en tant que conservateur.
Format : purifié
Précipitation au sulfate d'ammonium
Stockage et stabilité
Conserver à -20 ºC en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum après la date de réception. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissu cérébral humain ou cellules de glioblastome T98G humaines
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mitochondrial protection attenuates inflammation-induced impairment of neurogenesis in vitro and in vivo.
Voloboueva, LA; Lee, SW; Emery, JF; Palmer, TD; Giffard, RG
The Journal of Neuroscience null
Neil G Harris et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 69(2), 139-154 (2010-01-20)
We previously reported that pericontusional extracellular chondroitin sulfate proteoglycans (CSPGs) are profoundly reduced for 3 weeks after experimental traumatic brain injury, indicating a potential growth-permissive window for plasticity. Here, we investigate the extracellular environment of sprouting neurons after controlled cortical
Chengrui Nan et al.
International journal of molecular medicine, 36(4), 1057-1062 (2015-08-12)
In the present study, human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells (hUMSCs) were investigated for their potential to be induced to differentiate in vitro into neuron-like cells by monosialoteterahexosyl ganglioside (GM1). Mononuclear cells obtained from umbilical cords from women with full-term pregnancies whose babies
Anne M Taylor et al.
Neuron, 66(1), 57-68 (2010-04-20)
The polarized nature of neurons and the size and density of synapses complicates the manipulation and visualization of cell biological processes that control synaptic function. Here we developed a microfluidic local perfusion (microLP) chamber to access and manipulate synaptic regions
Manuela Mellone et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 9, 245-245 (2015-07-29)
Levodopa-induced dyskinesias (LIDs) are major complications in the pharmacological management of Parkinson's disease (PD). Abnormal glutamatergic transmission in the striatum is considered a key factor in the development of LIDs. This work aims at: (i) characterizing N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor GluN2A/GluN2B