K1751
Ketoprofen
≥98% (TLC), powder, non-steroidal anti-inflammatory compound
Synonyme(s) :
2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
Ketoprofen, ≥98% (TLC)
Source biologique
synthetic
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Auteur
Bayer
Chaîne SMILES
CC(C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)
Clé InChI
DKYWVDODHFEZIM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALB(213) , IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Description générale
Application
- as sample to analyse the effects of long storage period by chromatographic and microscopic techniques
- as a nonselective COX inhibitor to inject subcutaneously in rats to study its effect on stress/methamphetamine hydrochloride-induced changes in occludin, claudin-5 and COX-2 protein immunoreactivity, truncation of β-dystroglycan, brain water content and fluorescein isothiocyanate-dextran extravasation
- in phosphate buffer to study its ability to inhibit heat-induced denaturation of albumin
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique