Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
G0751
Sigma-Aldrich
ββ-Glucuronidase from Helix pomatia
Type H-1, partially purified powder, ≥300,000 units/g solid
Synonyme(s) :
ββ-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
100000 UNITS
92,60 €
500000 UNITS
292,00 €
1000000 UNITS
415,00 €
2000000 UNITS
668,00 €
92,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100000 UNITS
92,60 €
500000 UNITS
292,00 €
1000000 UNITS
415,00 €
2000000 UNITS
668,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
92,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Type
Type H-1
Niveau de qualité
Forme
partially purified powder
Activité spécifique
≥300,000 units/g solid
secondary activity
≥10,000 units/g solid sulfatase
Température de stockage
−20°C
Description générale
βLa β-glucuronidase de type H-1 d'Helix pomatia est une poudre partiellement purifiée contenant des enzymes issues de l'escargot de Bourgogne. De nombreuses β-glucuronidases dérivées de mollusques présentent également une activité sulfatase.
Application
Nouvel article technique comparant les performances de différentes enzymes
En savoir plus
sur les données d′applications récentes générées par la R&D Sigma pour optimiser l′hydrolyse de différentes classes de médicaments à l′aide d′enzymes provenant de diverses sources et sur l′utilisation d′une enzyme purifiée par chromatographie pour réduire l′effet de l′activité estérase entraînant la conversion de 6-MAM en morphine
Actions biochimiques/physiologiques
Sert à hydrolyser les conjugués glucuronides lors de l′analyse de métabolites urinaires
Qualité
De nombreuses β-glucuronidases dérivées de mollusques présentent également une activité sulfatase.
Définition de l'unité
Définition de l′unité de sulfatase : Une unité de sulfatase hydrolyse 1,0 μmole de sulfate de p-nitrocatéchol par heure à pH 5,0 et 37 °C.
Une unité Sigma ou Fishman modifiée libère, à partir de glucuronide de phénolphtaléine, 1,0 μg de phénolphtaléine par heure à 37 °C et pH 5,0 (analyse de 30 min).
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
M Richelle et al.
European journal of clinical nutrition, 53(1), 22-26 (1999-02-27)
To evaluate the plasma kinetics in man of epicatechin from black chocolate. An intervention study with 8 volunteers. Each served as his own control. Theobromine was used as control marker of the chocolate intake. Metabolic Unit, Nestle Research Center, Vers-chez-les-Blanc
Myriam Richelle et al.
The Journal of nutrition, 132(9), 2587-2592 (2002-09-11)
We investigated whether the bioavailability of isoflavones could be enhanced by enzymatic hydrolysis of glycosides to aglycones before consumption of a nonfermented soy food. Two drinks were formulated with an enriched isoflavone extract from soy germ (Fujiflavone P10), one of
D Briskey et al.
European journal of nutrition, 58(5), 2087-2097 (2018-07-06)
Curcumin has been shown to deliver protective effects against numerous degenerative conditions associated with high levels of inflammation and oxidative stress. Owing to its poor bioavailability when delivered orally, it is difficult to deliver a high concentration therapeutic dose. LipiSperse®
Shu-Shu Zhong et al.
ACS omega, 6(12), 8163-8170 (2021-04-06)
Arylsulfatase and β-glucuronidase are two important enzymes in humans, which play an important role in the dynamic equilibrium of steroidal estrogens. This work probably for the first time reported that hydrogen peroxide (H2O2), hypochlorite, and peracetic acid (PAA) could effectively
Kilia Y Liu et al.
The Journal of nutrition, 150(2), 222-230 (2019-09-10)
Vitamin E α-, γ-, or δ-tocopherol (αT, γT, δT) and γ- or δ-tocotrienol (γTE, δTE) are metabolized to hydroxychromanols and carboxychromanols including 13'-carboxychromanol (13'-COOH), 11'-COOH, and carboxyethyl hydroxychroman (CEHC), some of which have unique bioactivities compared with the vitamers. However
Articles
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocoles
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Does this have an expiration date? Specifically for lot SLCL6750?
    1 answer
    1. β-Glucuronidase from Helix pomatia can be stored at –20 °C. There is no expiration date or recommended retest date on the Certificate of Analysis, however the data sheet states when stored at –20 °C, states this enzyme retains activity for at least 3 years.
      Helpful?
  2. What is the weight per unit of this product?
    1 answer
    1. The specification of this product is 300,000 units/g solid. The specific unit value will be determined for each lot of product and reported on the lot-specific CofA document.