M1275
Naproxen sodium
98.0-102.0%
Synonyme(s) :
(S)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
98.0-102.0%
Forme
powder
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Auteur
Bayer
Chaîne SMILES
[Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C([O-])=O
InChI
1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
Clé InChI
CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
Informations sur le gène
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Chromatograms
application for HPLCActive Filters