F1517
Fenoprofen calcium salt hydrate
analytical standard, for drug analysis
Synonyme(s) :
(±)-2-(3-Phenoxyphenyl)propionic acid
76,40 €
About This Item
76,40 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard, for drug analysis
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
O.[Ca].CC(C(O)=O)c1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C15H14O3.Ca.H2O.2H/c1-11(15(16)17)12-6-5-9-14(10-12)18-13-7-3-2-4-8-13;;;;/h2-11H,1H3,(H,16,17);;1H2;;
Clé InChI
JWCQUXFJNIIYQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves