32673
Ketoprofen-d3
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid-(methyl-d3)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/i1D3
Clé InChI
DKYWVDODHFEZIM-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Application
It may be used as an analytical standard for the determination of ketoprofen in compost from sewage sludge by ultrasound-assisted extraction (UAE) and salt-assisted liquid–liquid extraction (SALLE), followed by ultrahigh performance liquid chromatography (UHPLC) coupled to MS/MS.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?