Principaux documents
I9504
Sigma-Aldrich
Iodomethane-d3
Synonyme(s) :
Methyl-d3 Iodide
About This Item
Formule linéaire :
CD3I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.96
Beilstein:
1732026
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Densité de vapeur
4.89 (vs air)
Indice de réfraction
n20/D 1.5262 (lit.)
pb
42 °C (lit.)
Pf
−66.5 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D3
Clé InChI
INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable