Merck
Toutes les photos(5)
Documents
I8507
Sigma-Aldrich
Iodométhane
contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Iodure de méthyle
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH3I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.94
Numéro Beilstein :
969135
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
4.89 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.531 (lit.)
pH
6.3 (21.1 °C)
Point d'ébullition
41-43 °C (lit.)
Pf
−64 (lit.)
Densité
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Clé InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L′iodométhane, aussi appelé iodure de méthyle, est un agent méthylant. Des études ont investigué son potentiel en tant qu′alternative au bromure de méthyle dans la fumigation du sol. Le mécanisme de la réaction en phase gazeuse du iodométhane avec le chlore atomique a été décrit. La dynamique de la photolyse du iodométhane a été étudiée par ionisation multiphotonique. Des analyses ont été réalisées sur l′interaction entre le iodométhane et une surface en Cu(111).
Application
Du iodométhane (iodure de méthyle) a permis de générer des ions iodure hydratés réactifs pour une analyse par ToF-CIMS (spectrométrie de masse à ionisation chimique à temps de vol). Il peut servi à préparer du (E)-1-iodopropène et du N,N,N-triméthylchitosane (TMC).
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32.1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
High-resolution chemical ionization mass spectrometry (ToF-CIMS): application to study SOA composition and processing.
Aljawhary D, et al.
Atmospheric Measurement Techniques, 6(11), 3211-3224 (2013)
Methyl iodide, an ozone-safe alternative to methyl bromide as a soil fumigant.
Ohr HD, et al.
Plant Disease, 80(7), 731-735 (1996)
Methyl rotation, vibration, and alignment from a multiphoton ionization study of the 266 nm photodissociation of methyl iodide.
Loo RO, et al.
J. Chem. Phys. , 90(8), 4222-4236 (1989)
Iodomethane dissociation on Cu (111): Bonding and chemistry of adsorbed methyl groups.
Lin JL and Bent BE.
Journal of Vacuum Science & Technology. A, Vacuum, Surfaces, And Films, 10(4), 2202-2209 (1992)
Platinum-catalyzed addition of iodomethane to acetylene.
Mitchenko SA, et al.
Russian Chemical Bulletin, 62(4), 984-988 (2013)