Documents
67692
Sigma-Aldrich
Iodométhane
purum, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Iodure de méthyle
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH3I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.94
Numéro Beilstein :
969135
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
4.89 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Qualité
purum
Pureté
≥99.0% (GC)
Contient
silver wool as stabilizer
Impuretés
≤0.5% CH2I2
Indice de réfraction
n20/D 1.530
n20/D 1.531 (lit.)
Point d'ébullition
41-43 °C (lit.)
41-43 °C
Pf
−64 (lit.)
Solubilité
water: soluble 14 g/L at 20 °C
Densité
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Clé InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
L′iodométhane (iodure de méthyle) est un liquide incolore. Il peut être préparé en faisant réagir du diméthylsulfate avec du KI concentré. La réaction de l′iode et du phosphore avec le méthanol produit de l′iodométhane. Il réagit avec le tris(triphénylphosphine)chlororhodium(I) pour produire le complexe octaédrique de rhodium(III), [RhlCl(CH3)(PPh3)2(ICH3)]. La cinétique de sa réaction avec le chlore atomique en phase gazeuse a été évaluée. La constante de vitesse absolue de la réaction a été publiée.
Application
L′iodométhane (iodure de méthyle) peut être utilisé dans la préparation de solutions neutres stables d′acide hypoiodeux et de divers esters méthyliques.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32.1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Farabi Temel
Talanta, 211, 120725-120725 (2020-02-20)
This work designs the synthesis of a novel amino morpholine schiff base functionalized calix[4]arene cage (SCC), its deposition onto Quartz Crystal Microbalance (QCM) crystal surface, and usage for the selective detecting of formaldehyde (HCHO). The SCC modified QCM sensor has
Interaction of tris (triphenylphosphine) chlororhodium (I) with iodomethane, methylallyl, and allyl chloride.
Lawson DN, et al.
J. Chem. Soc. Sect. A, 1733-1736 (1966)
Diego Romano Perinelli et al.
Pharmaceutics, 11(6) (2019-06-30)
Quaternary ammonium amphiphiles are a class of compounds with a wide range of commercial and industrial uses. In the pharmaceutical field, the most common quaternary ammonium surfactant is benzalkonium chloride (BAC), which is employed as a preservative in several topical
Absolute reaction rate of chlorine atoms with iodomethane.
Kambanis KG, et al.
Chemical Physics Letters, 268(5), 498-504 (1997)
Iodomethane oxidation by dimethyldioxirane: a new route to hypoiodous acid and iodohydrines.
Asensio G, et al.
Organic Letters, 1(13), 2125-2128 (1999)