I1633
Insulin chain A oxidized ammonium salt from bovine pancreas
≥80% (HPLC), powder
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Pureté
≥80% (HPLC)
Forme
powder
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C97H151N25O46S4/c1-12-46(10)77(120-72(131)35-98)96(154)122-76(45(8)9)94(152)107-55(24-28-74(134)135)79(137)104-53(22-26-69(100)128)82(140)116-66(40-171(163,164)165)93(151)118-64(38-169(157,158)159)90(148)103-47(11)78(136)114-63(37-124)89(147)121-75(44(6)7)95(153)119-67(41-172(166,167)168)92(150)115-62(36-123)88(146)109-57(30-43(4)5)84(142)110-58(31-48-13-17-50(125)18-14-48)85(143)105-52(21-25-68(99)127)80(138)108-56(29-42(2)3)83(141)106-54(23-27-73(132)133)81(139)112-60(33-70(101)129)87(145)111-59(32-49-15-19-51(126)20-16-49)86(144)117-65(39-170(160,161)162)91(149)113-61(97(155)156)34-71(102)130/h13-20,42-47,52-67,75-77,123-126H,12,21-41,98H2,1-11H3,(H2,99,127)(H2,100,128)(H2,101,129)(H2,102,130)(H,103,148)(H,104,137)(H,105,143)(H,106,141)(H,107,152)(H,108,138)(H,109,146)(H,110,142)(H,111,145)(H,112,139)(H,113,149)(H,114,136)(H,115,150)(H,116,140)(H,117,144)(H,118,151)(H,119,153)(H,120,131)(H,121,147)(H,122,154)(H,132,133)(H,134,135)(H,155,156)(H,157,158,159)(H,160,161,162)(H,163,164,165)(H,166,167,168)/t46-,47-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,75-,76-,77-/m0/s1
Clé InChI
WYHLQQAVJPCFKN-DQLAGKHYSA-N
Informations sur le gène
cow ... INS(280829)
Catégories apparentées
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable