H2016
Mélange de peptides pour HPLC
analytical standard
Synonyme(s) :
Peptide calibration standard for HPLC
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Description
Peptide standard
Forme
powder
Composition
angiotensin II
Gly-Tyr
Leu enkephalin
Met enkephalin
Val-Tyr-Val
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
amino acids, peptides, proteins
Concentration
~0.5 mg each component (dried film)
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
use to QA Reversed phase columns
Format
multi-component solution
Température de stockage
−20°C
Application
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)