V0627
Valinomycin
≥98% (TLC), ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Cyclo(L-Val-D-HyIva-D-Val-L-Lac-)3: HyIva = α-Hydroxyisovaleric acid, Lac = Lactic acid
137,00 €
About This Item
137,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Couleur
white
Solubilité
DMSO: ≥50 mg/mL
H2O: insoluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
parasites
viruses
Mode d’action
cell membrane | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
Clé InChI
FCFNRCROJUBPLU-RPUZOQEISA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to equilibrate intracellular pH and extracellular pH of 5 (and 6-)-carboxyfluorescein succinimidyl ester (cFSE) in Escherichia coli strain B23[3]
- as an ionophore to equilibrate intracellular pH and extracellular pH of lactic acid bacteria (LAB) strains[4]
- to establish the desired pH for acid-base transition and formation of K+-valinomycin diffusion potential[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges