H0537
HIS-Select® HF Nickel Affinity Gel
Synonyme(s) :
Ni-NTA HF resin
About This Item
Produits recommandés
Forme
suspension
Niveau de qualité
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
Matrice
Highly cross-linked 6% Beaded Agarose
Capacité
15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- High selectivity for higher purity
- Unique non-charged hydrophilic linkage reduced non-specific binding
- Binding Capacity for histidine-tagged protein (His-tag protein) is greater than 15 mg/mL
- Highly cross-linked agarose matrix allows for purification under higher pressures
- Binding under denaturing or non-denaturing conditions
- One-step purification
Forme physique
Notes préparatoires
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Respiratory Tract
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
88.0 °F
Point d'éclair (°C)
31.1 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.
Étudiez les interactions protéine-protéine in vitro avec des essais de pull-down (interactions protéines/protéines) reposant sur des méthodes d'affinité, de pull-down avec GST, de co-immunoprécipitation et de double purification par affinité du type méthode TAP.