The highest temperature is 37C.
T4455
TEV protéase
Synonyme(s) :
P1 protease, TEVp, Tobacco Etch Virus protease, rTEV
153,00 €
About This Item
153,00 €
Produits recommandés
Source biologique
microbial (Tobacco Etch virus)
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Description
Contains both a histidine tag and a GST tag
Forme
solution
Activité spécifique
≥3,000 units/mg protein
Poids mol.
27 kDa
Technique(s)
protein purification: suitable
Adéquation
suitable for purification of HIS tagged recombinant proteins
Application(s)
genomic analysis
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Propriétés physiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Préparer un tampon de dialyse frais. Ce tampon doit être optimisé pour la solubilité de la protéine cible et ne contenir aucun inhibiteur de protéase. Ce tampon de dialyse doit également être compatible avec les procédés de purification en aval ; par exemple, il doit contenir une quantité minimale d'EDTA ou de DTT si une colonne HIS-Select® est utilisée pour éliminer l'étiquette His clivée.
Exemple de tampon de dialyse approprié : Tris-HCl 25 mM (pH 8.0), NaCl 150 à 500 mM, β-mercaptoéthanol 14 mM.
Cette TEV protéase présente la même activité dans du NaCl 150 mM ou du NaCl 500 mM et de l'imidazole 400 mM.
Diluer l'échantillon contenant la protéine cible dans le tampon de dialyse à une concentration de 1 à 2 mg/ml. Cette étape est facultative ; elle doit être réalisée en cas d'agrégation de la protéine cible dans le tampon de dialyse. Garder une petite aliquote qui servira de témoin dans l'analyse par PAGE. Il est possible d'ajouter de l'EDTA à une concentration finale de 0,5 mM si la protéine cible est éluée sur une colonne HIS Select™ et si l'EDTA est compatible avec la protéine cible.
Ajouter la TEV protéase à un rapport protéase:protéine cible de 1:100 (p/p) ou à raison de 10 000 unités (1 mg) de TEV protéase pour 100 mg de protéine cible. Il n'est pas nécessaire de calculer le rapport molaire. La TEV protéase peut être ajoutée directement à la protéine cible. Il n'est pas nécessaire de changer le tampon ou de diluer la TEV protéase. Le rapport optimal doit être déterminé empiriquement. Un rapport protéase:protéine cible (p/p) compris entre 1:50 et 1:200 doit constituer une plage efficace pour la plupart des protéines cibles.
Dialyser l'échantillon contre le tampon de dialyse à 4 °C pendant environ 16 heures. La dialyse a pour but d'éliminer l'imidazole ou le glutathion lorsqu'une colonne HIS-Select® ou une colonne d'affinité au glutathion est utilisée pour éliminer l'étiquette clivée ou la TEV protéase après clivage.
En règle générale, 1 mg de TEV protéase clive plus de 90 % de 100 mg d'une protéine témoin à 4 °C et en 16 heures.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.
Proteases for biotinylated tag removal for protein purification workflows with related reagents and technical resources.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
-
What is the highest temperature that this protease can operate at?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the recognition sequence of T4455 TEV Protease?
1 answer-
T4455 is a cysteine protease that recognizes the cleavage site of Glu-Asn-Leu-Tyr-Phe-Gln-Gly/Ser and cleaves between Gln and Gly/Ser.
Helpful?
-
-
Hi, Can you precise what is the concentration of protease in unit/µL ? (as it is sold in unit we do not know the volume) Also there is 2 definitions for the activity one in unit the other one in mg can you precise ? Best,
1 answer-
The 1KU (1000 units) package size will be approximately 50 ul. The 10KU (10,000 units) package size will be approximately 500 ul.