70751
BugBuster® Ni-NTA His•Bind® Purification Kit
606,00 €
About This Item
606,00 €
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Application
Composants
•10,000 UBenzonase Nuclease, purity >90%
•10 mlNi-NTA His•Bind Resin
•pkg/4Chromatography Columns
Avertissement
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.