As mentioned in the 'DESCRIPTION' section of the product page, under 'Biochem/physiol Actions', this product specifically degrades ?-1,4-glucans. Should a glucanase that degrades beta 1-3 glucan be required, please see product 67138 at the link below:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/67138
49101
β-Glucanase from Aspergillus niger
powder, dark brown, ~1 U/mg
128,00 €
About This Item
128,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Activité spécifique
~1 U/mg
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
dark brown
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
I would like to know if this product digest beta 1-4 glucan or beta 1-3 glucan or both.