GEE70092Y
Shrimp Alkaline Phosphatase
Cytiva E70092Y, pack of 500 U
134,00 €
About This Item
134,00 €
Produits recommandés
Source biologique
shrimp
Forme
liquid
Poids mol.
155 kDa
Conditionnement
pack of 500 U
Fabricant/nom de marque
Cytiva E70092Y
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Completely and irreversibly inactivated in Tris buffers at pH 8.0-8.5 by heating for 15 min at 65°C. No further treatment is necessary.
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Removing 5′-phosphates from DNA and RNA.
- Easily inactivated by heat.
Stockage et stabilité